Przejdź do
260975
4-Bromocinnamic acid, predominantly trans
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-850-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
262-264 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Application
4-Bromocinnamic acid (trans-4-bromocinnamic acid) has been used in the preparation of:
  • (E)-β-bromo-4-bromostyrene
  • 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline
  • brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N16428281670
description
98%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
262-264 °C (lit.)
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
140-143 °C (lit.)
form
solid
form
powder
form
solid
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
nitro
functional group
nitro, aldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)