Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
tag
8-His tagged (C-terminus. )
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution, frozen liquid
mol wt
~57.8 kDa
packaging
pkg of 10 μg
concentration
350 μg/mL
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MDM2(4193)
Biochem/physiol Actions
Physical form
MDM2 is stored in 20mM Tris-Cl (pH 8.0), 20% Glycerol, 100mM KCl, 1mM DTT and 0.2mM EDTA buffer.
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥75% (SDS-PAGE) | description - | description affinity isolated antibody |
| biological source human | biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥75% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| concentration 350 μg/mL | concentration - | concentration 0.63 mg/ml | concentration 1 mg/mL |
| form frozen liquid, buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| mol wt ~57.8 kDa | mol wt ~84 kDa | mol wt 24-55, 11-14 | mol wt ~90 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?