Kluczowe dokumenty
2010-OP
Millipore
Agaroza
OmniPur® Grade, PCR Plus
Synonim(y):
3,6-anhydro-α-L-galakto-β-D-galaktan
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41105317
Poziom jakości
Formularz
fine powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Opis ogólny
Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w żelach kwasów nukleinowych i białek. Szczególnie do rozdzielania małych fragmentów DNA poniżej 1000 bp i produktów PCR. Zapobiega rozmazywaniu lub wysokiej fluorescencji tła. Średnia wytrzymałość żelu i standardowe zakresy topnienia i żelowania. Niskie EEO dla krótszych przebiegów elektroforetycznych.
Specyfikacje
DNAza: nie wykryto
RNAza: nie wykryto
Proteaza: nie wykryto
Siarczan (SO4): ≤0,10% max
EEO (-mr): ≤0,12
Czynniki hamujące endonukleazę/ligazę: nie wykryto
Zakres żelowania (1,5%): 34-38 °C
Wytrzymałość żelu (1,5%): 2000 g/cm2 min
Temperatura topnienia (1,5%): 85-89 °C
Zastosowanie
Agaroza odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań w żelach kwasów nukleinowych i białek, w tym do rozdzielania produktów PCR i małych fragmentów DNA o wielkości poniżej 1000 bp.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3