Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
form
solid
mp
60-90 °C
bulk density
700 kg/m3
foreign activity
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected, RNAse, none detected
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Analysis Note
Wygląd (opis): krystaliczny proszek
Elektroendoosmoza: 0,05 - 0,13
Punkt żelowania: 34 - 38 °C
Siarka (jako SO₄): ≤ 0,14 %
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 0.4 %
Strata przy suszeniu (105 °C, 2 h): ≤ 7,0 %
Test wydajności (elektroforeza kwasów nukleinowych): przechodzi test pomyślnie
DNazy (egzo- i endonukleazy): niewykrywalne
RNazy: niewykrywalne
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| foreign activity DNAses (Exo- and endonucleases), none detected, RNAse, none detected | foreign activity - | foreign activity DNase, RNase, NICKase, none detected | foreign activity - |
| mp 60-90 °C | mp 60-90 °C | mp - | mp - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| bulk density 700 kg/m3 | bulk density 700 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agaroza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c