199011
Roztwór buforowy
(Potassium tetraoxalate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforujący pH
Wybierz wielkość
362,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
362,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
pH
1.7 (25 °C in H2O)
gęstość
1.003 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.