Dokumenty
1.93803
Supelco
Titanium(IV) oxide
EMPLURA®
Synonim(y):
Titanium(IV) oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11181502
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany