Kluczowe dokumenty
1.93421
Supelco
Periodic acid
EMPLURA®
Synonim(y):
Periodic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H5IO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93421.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3