Kluczowe dokumenty
1.93416
Supelco
Kwas mrówkowy
~85%, EMPLURA®
Synonim(y):
Formic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
Beilstein:
1209246
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
1.6 (vs air)
ciśnienie pary
44.8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
~85%
temp. samozapłonu
1004 °F
granice wybuchowości
57 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Klucz InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93416.0521: 500 ml, minimalna ilość zamówienia: 20
1.93416.2521: 2,5 L, Minimalna ilość zamówienia: 4
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
Questions
  1. What if formic acid 70 % shelf life?
    1 answer
    1. The shelf life of this item is 3 years from the quality release date. The exp. date is located on the lot-specific Certificate of Analysis.