Przejdź do
1.10854
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Synonim(y):
Roztwór kwasu metanowego, roztwór kwasu mrówkowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Assay:
90.00-90.15% (acidimetric)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas mrówkowy 90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Quality Segment
assay
90.00-90.15% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C
expl. lim.
10-45.5 % (v/v)
impurities
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Ilościowe, wysokoprzepustowe oznaczanie endogennych retinoidów w ludzkim osoczu przy użyciu trójstopniowej chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii mas...: Badanie przeprowadzone przez Gundersena i wsp. (2007) przedstawia metodę wysokoprzepustowego ilościowego oznaczania endogennych retinoidów w ludzkim osoczu. Badanie wykorzystuje trójstopniową chromatografię cieczową/tandemową spektrometrię mas, podkreślając znaczenie kwasu mrówkowego w zwiększaniu czułości i dokładności pomiaru retinoidów (Gundersen et al., 2007).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 90,00 - 90,15 %
Kwas octowy (CH₃COOH): ≤ 0,050 %.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas mrówkowy 90%
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)