Key Documents
1.93214
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecaydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na3PO4 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93214.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93214.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93214.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1