Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
173018
Supelco
Prove 600 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nazwa produktu
Prove 600, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Prove 600
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Equipped with high-end UV/Vis optics, and the capability to hold cells of up to 100 mm, the Spectroquant Prove 600 packs great power into a compact size. The Spectroquant Prove 600 delivers excellent resolution and sensitivity for use with test kits, complex kinetics or spectral measurements.
The Spectroquant Prove family is our series of cutting edge spectrophotometers for easy analysis of water, food and beverage, and environmental samples. All Spectroquant Prove instruments are pre-programmed for over 200 Test Kits and automatic bar code recognition ensures the correct method parameters are applied and all essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates are recorded, making the use of analytical Test Kits as easy as never before.
UV/VIS spectrophotometer 1,8 nm spectral bandwidth Spectroquant®
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Jesteśmy światowym liderem w branży nauk przyrodniczych i produkujemy zestawy testowe do pomiaru wielu analitów. Water Online rozmawiało z nami o postępach w pomiarze chemicznego zapotrzebowania na tlen.
We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
Test fotometryczny Spectroquant® dokładnie określa ilościowo niskie stężenia PO4-P w wodach naturalnych.
Zobacz wszystko
Protokoły
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
Powiązane treści
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.