Kluczowe dokumenty
Z742711
Accuris SmartReader 96 microplate absorbancy reader
AC/DC input 115 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
Czytnik absorbancji, Czytnik mikropłytek, czytelniczka elisa, czytnik mikropłytek absorpcyjnych, czytnik płyt, laboratoryjny czytnik płytek
Wybierz wielkość
1 EA
33 820,00 zł
33 820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
33 820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SE.11
33 820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific MR9600
Parametry
340-750 nm spectral range (405, 450, 492 and 630 nm filters included)
Opis ogólny
Accuris SmartReader 96 jest pożądanym dodatkiem do każdego laboratorium, które rutynowo mierzy stężenie lub absorbancję na 96-dołkowych płytkach. 7-calowy ekran dotykowy, intuicyjne oprogramowanie i interfejs graficzny sprawiają, że urządzenie jest łatwe w użyciu jako samodzielny instrument (oddzielny komputer i dodatkowe oprogramowanie nie są wymagane).
SmartReader 96 jest dostarczany w komplecie z 4 popularnymi filtrami: 405,450,492,630nm, a dwadzieścia sześć dodatkowych filtrów jest dostępnych oddzielnie, aby pokryć pełny zakres od 340 do 750nm. Zintegrowane koło filtrów pozwala na załadowanie do 8 filtrów jednocześnie, a filtry mogą być wybierane podczas programowania
Do programowania i obsługi można użyć ekranu dotykowego lub podłączyć mysz. Interfejs menu pozwala użytkownikowi wybrać filtr długości fali, ustawić parametry wstrząsania, wprowadzić szczegóły układu płytki, a także wybrać szczegóły protokołu odczytu i obliczeń danych.
Do 2 pomiarów płytki próbki można użyć do dwóch filtrów w celu dokonania obliczeń porównawczych. Obliczenia kinetyczne można wykonać, ustawiając wiele odczytów.
SmartReader 96 to wygodny samodzielny czytnik, całe oprogramowanie i system programowania są wbudowane w elektronikę. Jednak wygodny port USB z boku umożliwia szybkie i łatwe zapisywanie plików danych na dysku USB, a uniwersalne pliki .csv można następnie udostępniać lub przenosić do komputera w celu przechowywania lub dalszego przetwarzania. Port danych może być wykorzystany do podłączenia komputera lub podstawowej drukarki.
Interfejs układu płytki pozwala na szybkie i intuicyjne ustawienie zawartości dołka płytki. Wyświetlacz pokazuje graficzną reprezentację 96-dołkowej płytki, a użytkownik może oznaczyć każdy dołek zgodnie z wymaganiami: "znany standard", "nieznana próbka", "ślepa studzienka", "studzienka kontrolna QC", "kontrola negatywna", "kontrola pozytywna" lub "pusta". Interfejs umożliwia podświetlanie i oznaczanie wielu dołków w celu zaoszczędzenia czasu.
Dane pomiarowe są dostępne natychmiast po odczycie na ekranie, podobnie jak interpretacje, obliczone analizy i dopasowania krzywych.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartReader is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)