Kluczowe dokumenty
172426
Sigma-Aldrich
Glukoamylaza, Rhizopus sp.
Glucoamylase is a multi-domain enzyme that belongs to the glycosyl hydrolase 15 family. Useful for the enzymatic determination of starch.
Synonim(y):
Glukan 1,4-α-glukozydaza, glukoamylaza, amyloglukozydaza, γ-amylaza, lizosomalna α-glukozydaza, egzo-4,7-α-glukozydaza
Wybierz wielkość
5 KU
1500,00 zł
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 KU
1500,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
fungus (Rhizopus spp.)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
≥10 unit/mg solid
≥20 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Native glucoamylase from Rhizopus species. Glucoamylase is a multi-domain enzyme that belongs to the glycosyl hydrolase 15 family. It catalyzes the hydrolysis of 1,4-linked α-D-glucose residues in glucosylpolysaccharides, liberating glucose units. Useful for the enzymatic determination of starch.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will liberate 1 µmol glucose from maltopentaose per min at 37°C, pH 6.0.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Inne uwagi
Hiromi, K., et al. 1973. Biochim. Biophys. Acta302, 362.
Kelly, J.J. and Alpers, D.H. 1973. Biochim. Biophys. Acta315, 113.
Jeffrey, P.L., et al. 1970. Biochemistry9, 1403.
Brown, B. and Brown, D.H. 1965. Biochim. Biophys. Acta110, 124.
Tsujisaka, Y., et al. 1958. Nature181, 770.
Miller, K.D. and Copeland, W.H. 1956. Biochim. Biophys. Acta22, 193.
French, D. and Knapp, D.W. 1950. J. Biol. Chem.187, 463.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3