Przejdź do
A9913
Amyloglucosidase solution from Aspergillus niger
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12164500
Biological source:
Aspergillus niger
Concentration:
≥10-20%
Shelf life:
2 yr
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
Aspergillus niger
form
liquid
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
shelf life
2 yr
manufacturer/tradename
Supelco
storage condition
(Tightly closed.)
concentration
≥10-20%
technique(s)
photometry: suitable
impurities
transglucosidase activity, pectinase, b-glucanase, and hemicellulase, free
color
clear light yellow to amber
pH
3.6-4.2
solubility
H2O: soluble
suitability
suitable for enzyme test
accession no.
P69328, XP_001390530.1
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
Application
  • Colourimetric and fluorometric substrates for measurement of pullulanase activity.: This research utilizes amyloglucosidase in developing colourimetric and fluorometric substrates for pullulanase activity measurement, offering valuable tools for analytical biochemistry applications (McCleary et al., 2014).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G3285F2668P7536
Pectin for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Supelco
P7536
Pectin
description
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
description
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid, standard for enzymatic assay kits GAGO20, GAHK20, STA20, analytical standard
description
for use with Fructose Assay Kit FA-20
description
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
suitability
suitable for enzyme test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
liquid
form
-
form
-
form
lyophilized powder
concentration
≥10-20%
concentration
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid
concentration
-
concentration
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
food and beverages
general analytical
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
24634-61-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the enzyme activity for amyloglucosidase solution (Catalog no. A9913). Why there is no specific mention of this?
    1 answer
    1. The enzymatic activity is not determined for this product. This product has been application tested in the Total Dietary Fiber Assay. Under the conditions of the Total Dietary Fiber Assay, 0.1 ml of the amyloglucosidase solution will digest 1 gram of corn or wheat starch to glucose.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. 본 제품에 대한 U/mL 값을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined.
      See the link below to review Amyloglucosidase products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/amyloglucosidasefromaspergillusniger123459032080