16-282
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon 11971, koniugat kulek magnetycznych
clone 4G10®, from mouse
Wybierz wielkość
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G10®, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2bκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
informacje o genach
human ... PID1(55022)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
General Post-translation Modification
Jakość
(Lane 2).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: DO NOT FREEZE
Komentarz do analizy
NIH3T3 whole cell lysate stimulated with 50 ng/mL PDGF (5 minutes)
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2