Kluczowe dokumenty
1.60325
Supelco
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352305
Nazwa produktu
Barium chloride solution, c(BaCl2) = 0.05 mol; standardised against Zinc (CRM), Titripur®
agency
traceable to NIST
Poziom jakości
linia produktu
Titripur®
Formularz
liquid
jakość
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
metody
titration: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Cechy i korzyści
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Opakowanie
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Komentarz do analizy
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.04955 - 0.05045 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.00040 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie wolumetryczne i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest określane przez miareczkowanie zwrotne roztworem azotanu(V) miedzi(II) (numer artykułu 1.02753), znormalizowanym roztworem Titriplex(III) (numer artykułu 1.08431), który został znormalizowany względem wzorca objętościowego cynku (numer artykułu 1.02409).
Ten roztwór objętościowy jest identyfikowalny z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 cynk) za pomocą wzorca objętościowego cynku (numer artykułu 1.02409), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Informacje prawne
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.