Kluczowe dokumenty
14-743-M
Sigma-Aldrich
Białko GCK, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human GCK amino acids 1-473, expressed by baculovirus in Sf21 cells. For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
kinaza centrum zarodkowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
aktywność właściwa
2337 U/mg
masa cząsteczkowa
Mw 80.6 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy GCK 1-473, wyrażane przez bakulowirusa w komórkach Sf21.
Źródło produktu: Rekombinowane białko wyrażane w komórkach Sf21
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: GCK
Target Sub-Family: STE
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of 0.8 mg/mL myelin basic protein.
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3 μg of active GCK.
Definicja jednostki
Aktywność specyficzna: gdzie jedna jednostka aktywności GCK jest zdefiniowana jako 1 nmol fosforanu włączony do 0,8 mg/ml podstawowego białka mieliny na minutę w temperaturze 30°C przy końcowym stężeniu ATP 100 μM.
Postać fizyczna
Purified using glutathione-agarose. Purity 52% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. W celu maksymalnego odzyskania produktu należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70 °C.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany