Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Nazwa produktu
2-O-(p-Nitrophenyl)-α-
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
impurities
~0.5% free p-nitrophenol
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H22N2O11/c1-8(21)18-13-11(22)6-17(16(25)26,30-15(13)14(24)12(23)7-20)29-10-4-2-9(3-5-10)19(27)28/h2-5,11-15,20,22-24H,6-7H2,1H3,(H,18,21)(H,25,26)
InChI key
OICUZSPXIJAAEA-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥90% | description ≥99% (TLC) | description protease substrate |
| assay ≥95% | assay ≥90% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 24.50-25.50 mg/mL | solubility acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?