Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
419,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
composition
Dye content, ~75%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL
fluorescence
λex 565 nm; λem 586 nm in H2O
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C27H30N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)18-9-12-21-24(15-18)36-25-16-19(29(7-3)8-4)10-13-22(25)27(21)23-14-11-20(37(30,31)32)17-26(23)38(33,34)35;/h9-17H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SXQCTESRRZBPHJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- for relative total cell mass quantification
- to investigate the viscosity of coacervates
- as a molecular rotor for microviscosity determination in aerosol droplets
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| fluorescence λex 565 nm; λem 586 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 560 nm; λem 580 nm in chloroform, λex 560 nm; λem ~580 nm in chloroform |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility methanol: 1 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| composition Dye content, ~75% | composition Dye content, 75% | composition Dye content, ~75% | composition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulforhodamine B sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?