Kluczowe dokumenty
1.33022
Supelco
Niejonowe środki powierzchniowo czynne Roztwór wzorcowy
traceable to USP 1.00 mg/l Triton X-100
Wybierz wielkość
100 ML
247,00 zł
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
247,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Poziom jakości
Formularz
liquid
klasy czynnościowe analitów
surfactants, nonionic (tensides)
metody
photometry: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Roztwór wzorcowy środków powierzchniowo czynnych (niejonowych) Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy środków powierzchniowo czynnych (niejonowych) może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Stężenie: 1,00 ± 0,16 mg/L 988 X-100 wH2O
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)