125186M
Eshmuno® CMX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CMX, volume 5 mL, prepacked column
Wybierz wielkość
1546,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1546,00 zł
Polecane produkty
ligand
(Carboxyethyl with Alkyl-Functional Groups)
Materiały
polypropylene housing
sterylność
non-sterile (
sterile)
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
300 cm/hr max. flow rate
pojemność
5 mL
~60 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
ADC
mAb
recombinant protein
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Intensyfikację procesów i obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie liczby etapów chromatografii i zużycia buforu
- poprawić wydajność dzięki wyższym współczynnikom odzysku, wysokiej selektywności i doskonałej dynamicznej zdolności wiązania
- Poprawić komfort użytkowania dzięki szerokiemu oknu operacyjnemu, uproszczonemu opracowywaniu procesów i łatwemu pakowaniu kolumn dzięki sztywnej kulce bazowej.
Opakowanie
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.