Przejdź do
06435
Amberlite CG50 (Type I) Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amberlite CG50 (Type I) hydrogen form, hydrogen form
form
beads
autoignition temp.
800 °F
parameter
120 °C max. temp.
moisture
<10%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~10% loss on drying, 110 °C
matrix
methacrylic (macroporous)
matrix active group
carboxylic acid functional group
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
operating pH
5-14
capacity
10.0 meq/g by dry weight
separation technique
cation exchange
General description
Amberlite CG50 is a weakly acidic, carboxylic acid type of cation exchange resin.
Application
Amberlite CG50 has been used as a reference cation exchange resin for the examination of binding and elution of genotoxic aminopyridine impurities from pharmaceuticals on molecularly imprinted polymers (MIPs). It may be used for the purification of bovine lactoperoxidase prior to the investigation of inhibitory effect of propofol on lactoperoxidase.
Weakly acidic cation exchange resin useful for isolation and purification of cytochrome C, amines, drugs, metal ions, thrombin, and neutralization of solutions. Meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CG500642810322
separation technique
cation exchange
separation technique
-
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
particle size
100-200 mesh (wet)
particle size
620-830 μm
particle size
620-830 μm
parameter
120 °C max. temp.
parameter
≤120 °C
parameter
121 °C max. temp.
parameter
121 °C max. temp.
matrix active group
carboxylic acid functional group
matrix active group
-
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid
matrix
methacrylic (macroporous)
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
form
beads
form
macroreticular
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)