Merck
1.10317
Millipore
Fractogel® EMD BioSEC (S)
Synonim(y):
Fractogel® EMD BioSEC (S)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ligand
(Modified pore structure)
Poziom jakości
opis
for size exclusion chromatography (SEC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
linia produktu
Fractogel®
Parametry
100 cm/hr max. flow rate
8 bar pressure
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
20-40 μm
temp. przejścia
flash point 35 °C (calculated)
gęstość
1.43 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
viral therapy
metoda separacji
size exclusion (SEC)
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Size exclusion chromatography for separation of proteins in the range between 5 kDa and 1000 kDa
Cechy i korzyści
Fractogel® EMD BioSEC (S) enables users to:
  • Effectively remove dimer and high molecular weight aggregates and complete an efficient polishing of blood plasma factors
  • Determine apparent molecular weights of proteins
  • Move predictably and efficiently from bench scale to manufacturing scale processing
  • Create a robust, consistent, and transferable process
Opakowanie
Plastic bottle
Komentarz do analizy
Appearance: Milky turbid suspension,free from impurities(foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform sphericalparticles, noagglomerates, nofines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Function test (b:a): ≤ 0.7
function test (c:d): ≤ 0.05
Functional Test: Separation of bovine serum albumin, ovalbumin and cytochrom C
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Indywidualnie zaprojektowany model kosztów jest wykorzystywany do badania ekonomiki produkcji szczepionek w kilku różnych modalnościach, w tym mRNA. Model umożliwia lepsze zrozumienie procesu, symuluje wąskie gardła i pomaga zoptymalizować wydajność produkcji.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Ten artykuł techniczny przedstawia proces produkcji szczepionki adenowirusowej i zawiera studium przypadku dotyczące opracowania przyspieszonej i opłacalnej szczepionki wektorowej adenowirusowej jednorazowego użytku.