Kluczowe dokumenty
1.19364
Millipore
Perforated Lid
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco®
Synonim(y):
Głowica zbierająca, głowica sitowa, Perforowana pokrywa
Wybierz wielkość
1 UNIT
3880,00 zł
3880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
3880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.74
3880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Materiały
aluminum lid
agency
non-compendial
Właściwości
no. of holes 400 autoclavable
producent / nazwa handlowa
MAS-100 NT®
Grubość górna
0.7 mm
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Perforowana pokrywa do 11749 (400 x 0,7 mm) jest wykonana z anodyzowanego aluminium i może być używana z przenośnymi próbnikami powietrza z serii 11749, 11750 i 11730. Ta wersja jest wyposażona w zabezpieczenie krawędzi w celu ochrony powierzchni roboczej przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Sito perforowanej pokrywy jest rdzeniem żywotnego próbnika powietrza. Każdy otwór musi mieć identyczną średnicę i długość, aby prawidłowo przyspieszać zasysane powietrze. Perforowane sito o grubości 3 mm gwarantuje dobrze zdefiniowany strumień uderzeniowy. Prędkość uderzenia określa fizyczną wydajność próbkowania. Wartość odcięcia d50 (wielkość cząstek, przy której 50% cząstek uderza w agar z powodu bezwładności, a 50% jest usuwanych ze strumieniem powietrza) musi być identyczna między otworami i pokrywami. Dlatego też przeprowadzana jest intensywna kontrola jakości sit. Wzór sita z 400 otworami o średnicy 0,7 mm zapewnia prędkość uderzenia około 11 m/s przy natężeniu przepływu 100 l/min. Taka prędkość udaru pozwala uzyskać wysoką wydajność fizyczną, co oznacza wydajność pobierania próbek wynoszącą ponad 50% małych cząstek o wielkości mniejszej niż 1,6 μm (d50, obliczone), przy jednoczesnym zachowaniu żywotności mikroorganizmów podczas udaru na powierzchni agaru (wydajność biologiczna). Perforowana pokrywa może być sterylizowana w autoklawie i dezynfekowana wszystkimi środkami dezynfekującymi kompatybilnymi z anodyzowanym aluminium w celu uniknięcia fałszywie dodatnich wyników w wysokiej jakości pomieszczeniach czystych. Wydajność pobierania próbek z urządzenia musi pozostać identyczna, niezależnie od zastosowanej pokrywy. Nasze perforowane pokrywy umożliwiają wymianę kilku pokryw o identycznym wzorze sita na próbniku powietrza MAS bez konieczności ponownej kalibracji. Ta wersja może być używana w przypadku, gdy dane historyczne z głowicami sitowymi 400x0,7 mm są dostępne do porównania. Niemniej jednak, w celu zoptymalizowania wydajności pobierania próbek przez przenośny próbnik powietrza 11729, zalecamy stosowanie perforowanych pokryw z sitami 300x0,6 mm, z wyjątkiem 11730.
Zastosowanie
Perforowana pokrywa z sitem o otworach 400 x 0,7 mm jest używana do monitorowania drobnoustrojów w otaczającym powietrzu za pomocą przenośnych próbników mikrobiologicznych 11729 w kontrolowanych środowiskach. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Questions
  1. hello, can you please advise what kind of aluminum and coating you use? sharon
    1 answer
    1. This product is made from anodized aluminum.