Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum cover
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Eco®, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
storage temp.
no temp limit
General description
Dodatkowa osłona przeciwpyłowa głowicy zbierającej chroni perforowaną pokrywę przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wszystkie przenośne instrumenty MAS-100® są wyposażone w pokrywę przeciwpyłową wykonaną z anodyzowanego aluminium. Osłona przeciwpyłowa może być autoklawowana i dezynfekowana wszystkimi środkami dezynfekującymi kompatybilnymi z anodyzowanym aluminium w celu uniknięcia fałszywie dodatnich wyników w wysokiej jakości pomieszczeniach czystych.
Application
Dodatkowa osłona przeciwpyłowa głowicy zbierającej zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu perforowanej pokrywy i pożywki agarowej, gdy próbnik powietrza jest uśpiony.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090840001 | 04022536557298 |