Przejdź do
1.09222
MAS-100 Iso NT® Perforowana pokrywa
stainless steel, no. of holes, 400 hole installed ( ), hole diam. 0.7 mm
Synonim(y):
głowica zbierająca, głowica sitowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 780,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Compatibility:
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100®
Material:
stainless steel
Feature:
no. of holes 400 hole installed ( )
Storage temp.:
no temp limit
13 780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
agency
non-compendial
feature
no. of holes 400 hole installed ( )
packaging
pkg of 1 unit
parameter
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
hole diam.
0.7 mm
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100®
storage temp.
no temp limit
General description
Perforowana pokrywa MAS-100 ISO NT® jest wykonana ze stali nierdzewnej i może być używana z próbnikami powietrza MAS-100 ISO NT® i MAS-100 ISO MH®. Jest kompatybilna ze standardową i łatwą do czyszczenia podstawą. Sito perforowanej pokrywy stanowi rdzeń próbnika powietrza. Każdy otwór musi mieć identyczną średnicę i długość, aby prawidłowo przyspieszać zasysane powietrze. Perforowane sito o grubości 3 mm gwarantuje dobrze zdefiniowany strumień zasysanego powietrza. Prędkość uderzenia określa fizyczną wydajność próbkowania. Wartość odcięcia D50 (wielkość cząstek, przy której 50% cząstek uderza w agar) musi być identyczna między otworami i pokrywami. Dlatego też przeprowadzana jest intensywna kontrola jakości sit. Wzór sita z 400 otworami o średnicy 0,7 mm zapewnia prędkość uderzenia około 11 m/s przy natężeniu przepływu 100 SLPM. Taka prędkość wbijania zapewnia wysoką wydajność fizyczną, co oznacza wydajność pobierania próbek na poziomie ponad 50% małych cząstek o wielkości mniejszej niż 1,62 μm (D50, obliczone), przy jednoczesnym zachowaniu żywotności mikroorganizmów podczas wbijania na powierzchnię agaru. Zabezpieczenie krawędzi zapobiega zarysowaniu powierzchni uszczelniającej, co mogłoby prowadzić do zasysania powietrza przez szczelinę. Perforowana pokrywa może być autoklawowana i dezynfekowana wszystkimi środkami dezynfekującymi kompatybilnymi ze stalą nierdzewną w celu uniknięcia fałszywie pozytywnych wyników w wysokiej jakości pomieszczeniach czystych.
Application
MAS-100 ISO NT® Perforowana pokrywa ze stali nierdzewnej z 400 otworami na krawędziach jest używana do monitorowania mikrobiologicznego powietrza otoczenia za pomocą mikrobiologicznych próbników powietrza z rodziny MAS-100 Iso w izolatorach, RABS i wysokiej jakości pomieszczeniach czystych. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)