Kluczowe dokumenty
1.19247
Supelco
Wodzian chlorku rutenu(III)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Trójchlorek rutenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3Ru · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.43 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-167-5
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Formularz
powder
stężenie
35.0-40.0% Ru
pH
<2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
gęstość
3.11 g/cm3
ślady kationów
Ag: ≤50 ppm
Al: ≤10 ppm
Au: ≤100 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤50 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤100 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤100 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤100 ppm
Rh: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (Ru): 35.0 - 40.0 %
Ag (Silver): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 50 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 100 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3