Kluczowe dokumenty
1.17312
Millipore
MAS-100 Iso MH® Remote Microbial Air Sampler
Pre-assembled for four heads with USB, digital I/O and ProfiNet/ProfiBus interfaces
Synonim(y):
MAS-100 Iso MH® Wersja czterogłowicowa Profinet, MAS-100 Iso MH® wersja 4-głowicowa z interfejsem ProfiNet | monitorowanie powietrza Sigma-Aldrich
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
hardware
agency
EN
ISO
Właściwości
installed
producent / nazwa handlowa
MAS-100 Iso MH®
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90 mm Petri dishes
Opis ogólny
Jednostka sterująca 11753 z Profinet, wersja czterogłowicowa jest przeznaczona do monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w izolatorach i RABS, ale może być również używana w czterech stałych miejscach pobierania próbek w pomieszczeniach czystych. Jednostka sterująca z elektroniką i ruchomymi częściami dmuchawy może być umieszczona poza strefą krytyczną, podczas gdy trzy głowice próbkujące dla standardowych szalek Petriego 90-100 mm zbierają próbki w strefie zamkniętej. Powietrze wylotowe z głowicy próbkującej jest kierowane przez rurę/rurkę do jednostki sterującej i odprowadzane poza strefę krytyczną.
W razie potrzeby jednostkę podstawową można wymienić podczas pracy, ponieważ jeden zawór nadal uszczelnia kanał powietrzny.
Podobnie jak wszystkie inne próbniki powietrza 11729, jego zasada działania opiera się na zasadzie uderzenia Andersena. Perforowane pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej. Można je sterylizować w autoklawie, a pokrywy z identyczną konfiguracją sit są wymienne bez potrzeby dodatkowej kalibracji. System posiada zintegrowany masowy czujnik przepływu, który kompensuje temperaturę i ciśnienie otoczenia, aby zapewnić stałe natężenie przepływu 100 l/min ±2,5%.
Wszystkie elementy obudowy są wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej, a precyzyjne uszczelnienie bez pierścienia uszczelniającego między perforowaną pokrywą a głowicą próbkującą ułatwia czyszczenie i dezynfekcję. Innowacyjny system podwójnego zaworu umożliwia zintegrowanie głowic próbkujących z procesem odkażania za pomocą VHP. Każda jednostka posiada zarówno pompę powietrza, jak i pompę sterylizacyjną, które działają autonomicznie. Dodatkowe filtry powietrza można zainstalować między głowicą próbkującą a jednostką sterującą lub na wylocie jednostki sterującej.
Każda głowica próbkująca jest automatycznie kalibrowana pod kątem dokładnego natężenia przepływu za pomocą cyfrowego anemometru, takiego jak MAS-100 Regulus lub DA-100 NT.
Ta wersja jest wyposażona w następujące interfejsy:
  • RS232.
  • USB.
  • SPS.
  • 9 wejść/wyjść cyfrowych.
  • Profibus podłączony do konwertera Profinet
Zastosowanie
Jednostka sterująca 11753 z 4 głowicami Profinet jest odpowiednia do monitorowania mikrobiologicznego czterech pozycji próbkowania w izolatorach, RABS i pomieszczeniach czystych i umożliwia sterowanie za pomocą paneli HMI w sieci Profinet. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Cechy i korzyści
  • Opracowany zgodnie z GAMP 5, w pełni zwalidowany zgodnie z ISO 14698 i EN 17141.
  • Może być stosowany w środowiskach o klasie czystości ISO 14644 klasa 5 / GMP klasa A.
  • Brak ruchomych elementów (np. dmuchawy) w obudowie.
  • Odległość między głowicą próbkującą wewnątrz obudowy a jednostką sterującą na zewnątrz do 10 m (testowane do 50 m bez aktywnego zanieczyszczenia VHP).
  • Sekwencyjnie aktywowany podwójny zawór chroni pojemnik przed wnikaniem zanieczyszczeń.
  • Aktywny cykl dekontaminacji VHP może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie.
Komponenty
Scope of delivery:
1 x MAS-100 Iso MH® control unit (pre-installed valves for four sampling heads) equipped with RS232; USB, SPS, 9 digital In/Out and Profibus to Profinet interfaces; a USB memory stick including installation manual; user manual and communication manual, which describes the communication protocol used to communicate with the instrument via all available interfaces; Declaration of Conformity; hardcopy of Calibration Certificate for each channel, Calibration certificate of used digital anemometer; Safety Data sheet and Feller correction table
Optional Accessories:
  • Various optional sample base units made of stainless steel are available for selection:
  • Standard Base for MAS-100® Iso family, stainless with Tri-Clamp device and gasket (order number 1093280001) or Easy clean base for MAS-100® Iso family, stainless steel, with 1 Tri-Clamp device & 1 gasket (order number 117090001).
  • Various Perforated lids made from stainless steel are available for selection:
  • MAS-100 lso NT® Perforated lid, stainless steel, 300-hole edge protected (1091890001). MAS-100 lso NT® Perforated lid, stainless steel, 400-hole edge protected (order number 1092220001) or Perforated lid stainless steel 300x0.6 mm with edge protection and handle (order number 1191540001).
  • MAS-100 Iso NT® Dust Cover, Stainless Steel (order number 1096440001)
  • MAS-100 Iso NT® Elbow Joint with 2 Tri-Clamp devices (order number 1179820001)
  • Silicone Tubing 3 m (order number ATBTUBE01)
  • HOSE Connector, 1 1/2-inch to 25.4 mm hose, SST316L (Set of 2 -order number FTPF01501)
  • MAS-100 lso NT® Tri-Clamp device, stainless steel (order number 1094400001)
  • MAS-100 lso NT® Silicone screen gaskets for easy clean base (order number 1170990001) or MAS-100 lso NT® Silicone Gasket (order number 1170840001)
  • Air Filter: 5" Opticap® XL 5 Capsule Filters (order number KTGRA05TT1) or 10" Opticap® XL 10 Capsule Filters (to be used for filtration of exhaust air of control unit - order number KTGRA10TT1)
  • MAS-100 lso MH® Power Supply (order number 1097840001)
  • MAS-100 lso MH® RS232, cable 10 m (order number 1170980001)
  • MAS-100 Iso NT® Pressure Test Kit (order number 1170850001)
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe