Przejdź do
1.09328
Standardowa podstawa głowicy próbkującej
stainless steel, for use with MAS-100®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
19 270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
agency
non-compendial
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
no temp limit
General description
MAS-100 ISO NT® Podstawa do głowicy próbkującej jest dodatkowym akcesorium zaprojektowanym specjalnie do użytku z MAS-100 ISO NT® i MAS-100 ISO MH®. Jest kompatybilna z perforowanymi pokrywami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Rodzina MAS 100 Iso została specjalnie opracowana do monitorowania i pomiaru zanieczyszczenia mikrobiologicznego w stałych miejscach pobierania próbek w pomieszczeniach czystych, RABS i izolatorach. Podstawa głowicy próbkującej jest wykonana ze stali nierdzewnej z trójzaciskami i może być sterylizowana przez odkażanie gazowe. Sprężynowe zaciski szalek Petriego są regulowane do montażu poziomego i pionowego. Potrójny zacisk o średnicy wewnętrznej 21,7 mm i średnicy zewnętrznej 50,5 mm służy do połączenia rurki z podstawą głowicy próbkującej i przyrządem. Silikonowa uszczelka jest używana do uszczelniania połączeń trójzaciskowych w urządzeniach z rodziny MAS-100 Iso.
Application
MAS-100 ISO NT® Podstawa do głowicy próbkującej, stal nierdzewna z urządzeniem Tri-Clamp i uszczelką służy do monitorowania mikrobiologicznego powietrza otoczenia za pomocą próbników mikrobiologicznych powietrza z rodziny MAS-100 Iso w izolatorach, RABS i wysokiej jakości pomieszczeniach czystych. Mikrobiologiczne urządzenia do pobierania próbek powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)