Przejdź do
1.19154
Perforowana pokrywa
edge protected with handle for MAS-100® Iso line air sampler, stainless steel lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41122409
Compatibility:
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100® Iso
Material:
stainless steel lid
Feature:
no. of holes 300 autoclavable
Storage temp.:
no temp limit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel lid
agency
non-compendial
description
with handle
feature
no. of holes 300 autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso MH®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100® Iso
storage temp.
no temp limit
General description
Perforowana pokrywa ze stali nierdzewnej, otwory 300 x 0,6 mm z zabezpieczeniem krawędzi i uchwytem może być używana z próbnikami mikrobiologicznymi powietrza MAS-100 ISO NT® i MAS-100 ISO MH®. W celu zapewnienia bezpiecznej i łatwej obsługi w izolatorach w rękawicach jest ona wyposażona w uchwyt. Sito perforowanej pokrywy stanowi rdzeń żywotnego próbnika powietrza. Każdy otwór musi mieć identyczną średnicę i długość, aby prawidłowo przyspieszać zasysane powietrze. Perforowane sito o grubości 3 mm gwarantuje dobrze zdefiniowany strumień uderzeniowy. Prędkość uderzenia określa fizyczną wydajność próbkowania. Wartość odcięcia d50 (wielkość cząstek, przy której 50% cząstek uderza w agar z powodu bezwładności, a 50% jest usuwanych ze strumieniem powietrza) musi być identyczna między otworami i pokrywami. Dlatego też przeprowadzana jest intensywna kontrola jakości sit. Wzór sita z 300 otworami o średnicy 0,6 mm zapewnia prędkość uderzenia około 20 m/s przy natężeniu przepływu 100 l/min. Taka prędkość udaru pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności fizycznej, co oznacza wydajność pobierania próbek na poziomie ponad 50% małych cząstek o wielkości poniżej 1,1 μm (d50, obliczone, poniżej 0,8 μm w badaniach walidacyjnych) przy jednoczesnym zachowaniu żywotności mikroorganizmów podczas udaru na powierzchni agaru (wydajność biologiczna). Walidacja skuteczności fizycznej i biologicznej została przeprowadzona niezależnie dla każdego modelu próbnika MAS Air. Perforowana pokrywa może być autoklawowana i dezynfekowana wszystkimi środkami dezynfekującymi kompatybilnymi ze stalą nierdzewną w celu uniknięcia fałszywie dodatnich wyników w wysokiej jakości pomieszczeniach czystych. Wydajność próbkowania dla urządzenia musi pozostać identyczna, niezależnie od zastosowanej pokrywy. Nasze perforowane pokrywy umożliwiają wymianę kilku pokryw z identycznym wzorem sita na próbniku powietrza MAS bez konieczności ponownej kalibracji.
Application
Perforowana pokrywa z sitem o otworach 300 x 0,6 mm, zabezpieczeniem krawędzi i uchwytem służy do monitorowania mikrobiologicznego powietrza otoczenia za pomocą próbników mikrobiologicznych MAS-100 Iso NT® lub MAS-100 Iso MH® w izolatorach lub RABS. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11914900011.091891.19363
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®, for use with contact plates
compatibility
for use with 90mm Petri Dishes, for use with MAS-100®
compatibility
for use with 90 mm Petri Dishes, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
feature
no. of holes 300 autoclavable
feature
autoclavable, no. of holes 300
feature
no. of holes 300 installed
feature
no. of holes 300 autoclavable
material
stainless steel lid
material
aluminum lid
material
stainless steel
material
aluminum lid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
description
with handle
description
-
description
-
description
-
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perforowana pokrywa