Przejdź do
1.17283
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XXV
(29 elements in diluted nitric acid) for MS, Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
(Battery testing and Analysis)
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i Samooceny Jakości Zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XXV jest certyfikowanym materiałem referencyjnym, który może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w spektroskopii z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP).
Packaging
100 ml w butelce HD-PE
Analysis Note
Al (aluminium): 10 mg/l
As (arsen): 10 mg/l
Ba (bar): 10 mg/l
Be (beryl): 10 mg/l
Bi (bizmut): 10 mg/l
Cd (kadm): 10 mg/l
Ca (wapń): 10 mg/l
Cs (cez): 10 mg/l
Cr (chrom): 10 mg/l
Co (kobalt): 10 mg/l
Cu (miedź): 10 mg/l
Ga (gal): 10 mg/l
In (ind): 10 mg/l
Fe (żelazo): 10 mg/l
Pb (ołów): 10 mg/l
Li (lit): 10 mg/l
Mg (magnez): 10 mg/l
Mn (mangan): 10 mg/l
Ni (nikiel): 10 mg/l
K (potas): 10 mg/l
Rb (rubid): 10 mg/l
Se (selen): 10 mg/l
Ag (srebro): 10 mg/l
Na (sód): 10 mg/l
Sr (stront): 10 mg/l
Tl (tal): 10 mg/l
U (uran): 10 mg/l
V (wanad): 10 mg/l
Zn (cynk): 10 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową Normy ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Commitment to Quality: Elevating Certipur® Standards to Certified Reference Material
W naszym dążeniu do bycia bardziej zrównoważonym, przechodzimy na wersję cyfrową z certyfikatami COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117283010004061842327805