Informacje o tej pozycji
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.009 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Analysis Note
K (potas): 100 mg/l
La (lantan): 20 mg/l
Li (lit): 20 mg/l
Mn (mangan): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sód): 20 mg/l
Ni (nikiel): 20 mg/l
P (Fosfor): 100 mg/l
S (Siarka): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-39-4
7778-39-4
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1094810500 | 04022536762616 |