Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 949,00 zł |
Informacje o tej pozycji
949,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
quality
in 10% nitric acid
composition
Ag, 10 mg/L , Al, 50 mg/L , B, 50 mg/L , Ba, 10 mg/L , Bi, 100 mg/L , Ca, 10 mg/L , Cd, 10 mg/L , Co, 10 mg/L , Cr, 50 mg/L , Cu, 10 mg/L , Fe, 10 mg/L , K, 100 mg/L , Li, 50 mg/L , Mg, 10 mg/L , Mn, 10 mg/L , Mo, 50 mg/L , Na, 50 mg/L , Ni, 50 mg/L , Pb, 100 mg/L , Sr, 10 mg/L , Tl, 50 mg/L , Zn, 10 mg/L
concentration
in 10% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Application
Preparation Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8
7789-09-5