Przejdź do
1.09494
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP IX
(9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl Certipur®
Synonim(y):
Rozwiązanie do kalibracji wielopierwiastkowej dla ICP/AAS
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.3 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.050 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
  • Wielopierwiastkowy wzorzec kalibracyjny ICP: Chociaż konkretne referencje PubMed nie są dostępne, wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP IX ma kluczowe znaczenie w analizie metali śladowych, zapewniając niezawodny standard kalibracji dla ICP-MS, zapewniając dokładność pomiaru zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach farmaceutycznych.
  • Standard analizy metali śladowych dla farmaceutycznej kontroli jakości: Rozwiązanie to jest niezbędne w przemyśle farmaceutycznym do zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi zanieczyszczeń pierwiastkowych, służąc jako kluczowy element w laboratoriach kontroli jakości.
  • Odczynnik do analizy pierwiastkowej w badaniach biochemicznych: Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP IX jest nieoceniony dla naukowców zajmujących się biochemią i biotechnologią, ułatwiając precyzyjne oznaczanie ilościowe pierwiastków śladowych w różnych próbkach biologicznych i wspierając badania nad ich fizjologicznymi rolami i wpływem.
Analysis Note
As (arsen): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Cd (kadm): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Ni (nikiel): 100 mg/l
Hg (rtęć): 100 mg/l
Se (Selen): 100 mg/l
Tl (Tal): 100 mg/l
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 7789-00-6 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10045-94-0 + 13597-99-4
CAS No.
7789-00-6 + 7778-39-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)