Key Documents
1.14962
Supelco
PipeCheck
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
metody
photometry: suitable
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Spectroquant®
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1