Przejdź do zawartości
1.10128
Agar TGE
Tryptone glucose meat extract agar for microbiology
Synonim(y):
Agar z ekstraktem mięsnym kazeinowo-peptonowo-dekstrozowym, agar z ekstraktem glukozowym tryptonowym
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (30 °C, 21 g/L in H2O)
solubility
21 g/L
bulk density
550 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Wartość pH (25 °C): 6.8 - 7.2
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Streptococcus agalactiae ATCC 13813): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Inkubacja: 24 godz.35 °C; tlenowa.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar TGE
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)