Przejdź do
1.14651
Copper Test Kit, colorimetric
0.15-1.6 mg/L (Cu), MQuant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
776,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
776,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test miedzi w wodzie słodkiej i morskiej, colorimetric, 0.15-1.6 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
copper
Quality Level
measuring range
0.15-1.6 mg/L (Cu)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów 0,15 - 0,30 - 0,45 - 0,6 - 0,8 - 1,2 - 1,6 mg/l Cu MQuant®
Ten test MQuant® Copper (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Odczynniki są dodawane do próbki, co powoduje reakcję barwną. Stężenie jest określane poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.146601.144141.14765
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
measuring range
0.15-1.6 mg/L (Cu)
measuring range
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-10 mg/L (Cu)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114651000104022536156026