Kluczowe dokumenty
1.12994
Millipore
985 (0,150-0,250 mm)
for residue analysis
Synonim(y):
Florisil® (0.150-0.250 mm)
Wybierz wielkość
100 G
418,00 zł
1 KG
3275,00 zł
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
418,00 zł
1 KG
3275,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
215-681-1
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Klucz InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Analiza sitowa (przesiewanie na sucho; >0,15 mm): ≥ 80 %
Wygląd: pozytywny wynik testu
Tożsamość (Si): pozytywny wynik testu
Tożsamość (Magnez): pozytywny wynik testu
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company