1.12636
Acetonitrile
for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
524 °C
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
DNA amplification: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup