Dokumenty
1.13212
Supelco
Acetonitrile
for DNA synthesis (≤ 30 ppm H₂O)
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
200-835-2
NACRES:
NA.22
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
524 °C
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
DNA amplification: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
pozostałość po odparowaniu
≤1 mg/L
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
tw
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue: ≤ 1 mg/l
Water: ≤ 30 ppm
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6