Kluczowe dokumenty
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
Synonim(y):
Vanadium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141749
Numer indeksu EC:
231-171-1
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1710 °C
gęstość
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
gęstość nasypowa
4000 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Identity (elemental analysis): conform
Purity (metal base): ≥ 99.0 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2