1.11662
CHAPS
for biochemistry
Synonim(y):
3-[(3-cholamidopropylo)dimetyloammonio]propanosulfonian)
Wybierz wielkość
1470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1470,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
CHAPS (sulfonian 3-[(3-chloramidopropylo)-dimetyloamono]-propanowy), for biochemistry
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 6150
liczba agregacji
10
pH
6 (100 g/L in H2O)
CMC
6 mM (20-25°C)
mp
157 °C
temp. przejścia
cloud point >100 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Klucz InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Zastosowanie
Przydatny do solubilizacji białek membranowych i przerywania interakcji białko-białko. Mała masa cząsteczkowa miceli CHAPS (6,150) i wysokie krytyczne stężenie miceli (6-10 mM) pozwalają na usunięcie go z próbek za pomocą dializy. Nadaje się również do solubilizacji białek do ogniskowania izoelektrycznego i dwuwymiarowej elektroforezy. CHAPS jest powszechnie stosowany do niedenaturującej (bez mocznika) IEF i wykazano, że zapewnia doskonałą rozdzielczość niektórych preparatów subkomórkowych i białek roślinnych. Stężenia pomiędzy 2-4% (w/v) są zwykle stosowane w żelu IEF.
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Absorbancja A (280 nm; 1 %; 1 cm; woda): ≤ 0,1
Absorbancja A (260 nm; 1 %; 1 cm; woda): ≤ 0,1
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3