Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 373,00 zł |
5 kg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1130,00 zł |
1 kg | Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1300,00 zł |
25 kg | Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4100,00 zł |
21 x 25 kg |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) clinical nutrition | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| agency BP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur., USP | agency traceable to USP 1551128 | agency suitable for SM 5210 |
| form solid | form crystalline | form - | form powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® API | product line - | product line Redi-Dri™ |
| solubility 1600 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: soluble |
| density 2.44 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Potassium hydrogen phosphate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..