Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 487,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
487,00 zł
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
178 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1 hPa
mp
52-58 °C
transition temp
flash point 132 °C
solubility
53 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Połączone techniki ujawniające mechanizm hamującego wpływu pektyn na strawność glutenu przy użyciu statycznych protokołów żołądkowo-dwunastniczych in vitro..: W badaniu tym wykorzystano połączenie technik w celu zbadania, w jaki sposób pektyna wpływa na strawność glutenu, zapewniając wgląd w interakcję pochodnych ftalodialdehydu z białkami glutenu (Lin et al., 2024).
- Analiza gizerozyny w środkach spożywczych metodą HPLC obejmującą derywatyzację przedkolumnową z o-ftalodialdehydem...: W badaniach tych opracowano metodę wykorzystującą HPLC z derywatyzacją przedkolumnową z udziałem ftalodialdehydu do analizy gizerozyny w środkach spożywczych, wykazując przydatność tego związku w badaniach bezpieczeństwa żywności (Li i Wu, 2024).
- Kompleksowe badania nad rozwojem metod opartych na HPLC-MS/MS i HPLC-FL do rutynowego oznaczania tiolaktonu homocysteiny w ludzkim moczu...: W niniejszym badaniu opracowano i zwalidowano metody wykorzystujące pochodne ftalodialdehydu do oznaczania tiolaktonu homocysteiny w ludzkim moczu, przyczyniając się do diagnostyki klinicznej i badań biochemicznych (Piechocka i Głowacki, 2024).
- Inteligentne podejście do wykrywania pozostałości białek w celu oceny skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych wielokrotnego użytku...: Wykorzystując ftalodialdehyd do wykrywania pozostałości białek, badanie to zapewnia inteligentne podejście do wykrywania w celu poprawy skuteczności czyszczenia urządzeń medycznych, zwiększając bezpieczeństwo pacjentów (Ouirungroj et al., 2024).
- Procedura przygotowania próbki w jednym naczyniu do oznaczania homocysteiny związanej z białkami N metodą HPLC-FLD..: Badania te przedstawiają nowatorską metodę przygotowania próbki w jednym naczyniu z wykorzystaniem ftalodialdehydu do oznaczania homocysteiny związanej z białkami, rozwijając techniki analityczne w chemii białek (Piechocka i Głowacki, 2023).
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Temperatura topnienia: 54 - 58 °C
Fluorescencja (340 nm, 0,8 g/l, etanol, jako chinina): ≤ 2 ppb
Kwas ftalowy (TLC): ≤ 0.5 %
Związki azotu (jako N): ≤ 0,05 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility 53 g/L | solubility - | solubility 53 g/L | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 52-58 °C | mp 55-58 °C | mp 52-58 °C | mp 55-58 °C |
| density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density - |
| form solid | form powder or crystals | form solid | form powder or crystals |
| bp 83-84 °C/1 hPa | bp - | bp 83-84 °C/1 hPa | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldehyd ftalowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
hcodes
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1114520005 | 04022536132846 |
| 1114520050 | 04022536132853 |