Przejdź do
79760
Phthaldialdehyde
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzene-1,2-dicarboxaldehyde, OPA, o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde, o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-402-2
Beilstein/REAXYS Number:
878317
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
134.13 g/mol
concentration
≤100% (o-phthaldialdehyde)
impurities
≤0.5% phthalic acid
color
white to light yellow
bp
83 °C/1.067 hPa
mp
54-56 °C
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
fluorescence
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct), λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChI key
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Phthaldialdehyde, also known as o-Phthalaldehyde or OPA, is a pre-column (HPLC) derivatization reagent. OPA reacts with primary amino acids (AA) except cystine to form highly fluorescent adducts. The fluorescence of the derivatives is monitored at excitation and emission wavelengths of 345nm and 455nm, respectively. The HPLC technique efficiently separates the OPA-AA derivatives.[1]
Application
Phthaldialdehyde or OPA determines amino acids in proteins from animal tissue and food samples. Quantification of amino acids adducts of tyramine and phenylethylamine produced by lactic acid bacteria used OPA as the pre-column derivative reagent for HPLC.[2] Intracellular forms of glutathione (GSH/GSSG) are investigated using o-Phthalaldehyde as the pre-column fluorescent agent.[3]
Biochem/physiol Actions
Phthaldialdehyde can be used for the pre-column derivatization of amino acids for high-performance liquid chromatography (HPLC) separation. It may also be used for flow cytometric measurements of protein thiol groups.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0657P1378P7914
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to greenish-yellow, water: 37.7 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
54-56 °C
mp
55-58 °C
mp
55-58 °C
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthaldialdehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)