Kluczowe dokumenty
97622
2-Mercaptoethanol
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
Wybierz wielkość
147,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
147,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
gęstość pary
2.69 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
jakość
LiChropur™
granice wybuchowości
18 %
stężenie
14.3 M (pure liquid)
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.500-1.502
tw
157 °C (lit.)
gęstość
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Heart
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?