Przejdź do
1.10337
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-1000 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe nadtlenku
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test nadtlenkowy, colorimetric, 100-1000 mg/L (H2O2), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
100-1000 mg/L (H2O2)
application(s)
disinfection control
wastewater
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z paskami testowymi 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/l (H2O2) MQuant®
Nadtlenek jest uniwersalnym środkiem dezynfekującym, który ze względu na doskonałe działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze i grzybobójcze jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym. Peroksydaza przenosi tlen nadtlenkowy do organicznego wskaźnika redoks. Powoduje to powstanie żółto-brązowego produktu utleniania. Stężenie nadtlenku jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Każdy pasek posiada również drugą strefę reakcji (strefę alarmową). Strefa ta zmienia kolor w obecności wysokich stężeń nadtlenku (od ok. 2000 mg/l (H2O2)) i zakłócających stężeń kwasu nadoctowego. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia nadtlenku i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant® Peroxide.
Korzyści płynące z projektowania z myślą o zrównoważonym rozwoju:
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt skorzystał z:
  • Pasek testowy z redukcją
  • Aluminiowa tuba z recyklingu
  • Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Application
  • Kontrola jakości żywności: W przemyśle spożywczym testy nadtlenkowe są wykorzystywane do określania wartości nadtlenku w olejach roślinnych i innych tłuszczach jadalnych. Aplikacja ta ma kluczowe znaczenie dla oceny świeżości i trwałości produktów spożywczych. Niedawne badanie wykazało wykorzystanie papierowych urządzeń analitycznych do kolorymetrycznego oznaczania wartości nadtlenku w olejach roślinnych, podkreślając prostotę i skuteczność tej metody w rutynowych testach jakości żywności (Ghohestani et al., Food Chemistry, 2023).
Other Notes
Zastępuje: 10337-1; 10337
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test nadtlenkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hello, I am interested in recommending these test strips to our customers. If available, can you please provide me with the concentrations of PAA and free chlorine, above which starts to interfere with these test strips?
    1 answer
    1. Free chlorine does not interfere with this product up to 500 mg/L (as hypochlorite); interference may occur above this. No numeric threshold is specified for peracetic acid; interference is indicated by a color change in the alert zone, signaling unreliable results. Please see the link below to access a user guide.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/268/688/110337ug-ms.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?