Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
977,00 zł
biological source
plant
Quality Segment
agency
according to IFU
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
yellow-brown
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
17 g/L
bulk density
590 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
- Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
- Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
- Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
- Wysoka powtarzalność między partiami
- Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
- Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
- Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtobrązowy
Wartość pH (25 °C): 4,6 - 5,0
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Geotrichum candidum DSM 1240): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 7 dni w temperaturze 26 ± 2 °C, warunki tlenowe
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability - | suitability molds, yeasts |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| agency according to IFU | agency - | agency - | agency ISO |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form granular | form powder | form powder | form plate (ready-to-use) |
| application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) microbiology | application(s) cosmetics |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® plus bulion z ekstraktem słodowym
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c