The indicator paper strip responds to strong oxidants, dissolved in the sample like chlorine, ozone, hydrogen peroxide, etc. Free iodine liberated by these oxidants reacts in turn with starch to form a deep blue dye. The scaling + or ++ does not quantify any value, e.g. in mg/l. The test paper shall be used only for the presence-absence test of oxidants. A quantification of oxidants is not possible with this indicator paper. The paper is intended to detect the presence of weak to moderate oxidizer. This is only a qualitative test and not a quantitative test.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 205,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
reaction suitability
reagent type: oxidant
roll L
4.8 m , with color scale
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Papier jodowo-potasowy jest używany do oznaczania środków utleniających. W kontakcie ze środkami utleniającymi, takimi jak siarczyn lub dwutlenek siarki, zmienia kolor na niebieski. Jest to jakościowy papier testowy, informujący, czy w próbce znajdują się czynniki utleniające. Aby uzyskać wynik półilościowy lub ilościowy, należy rozważyć test na określony czynnik utleniający z naszej oferty MQuant®, Reflectoquant® lub Spectroquant®.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can they be used for testing purely organic solutions for iodide/iodine?