Kluczowe dokumenty
1.10029
Supelco
Test twardości całkowitej
colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
semi-quantitative
Poziom jakości
linia produktu
MQuant®
specyficzne anality
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Do pomiaru twardości wody można użyć testu twardości całkowitej. Twardość wody jest spowodowana obecnością metali alkalicznych, głównie wapnia i magnezu. Twardość całkowita jest mierzona jako suma wszystkich jonów wapnia i magnezu.
Metoda: kolorymetryczna z paskami testowymi (pojedyncze paski testowe) <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1